CAS9D10AP
CRISPR Cas9-D10A Nickase Plasmid
Synonyme(s) :
CAS9D10A Plasmid
350,00 $
About This Item
350,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Application(s)
CRISPR
Promoteur
Promoter name: CMV
Sélection
kanamycin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Caractéristiques et avantages
Composants
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Principe
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Typical transfection concentrations used in literature are in the ranges of >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of Cas9-D10A plasmids combined with >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of U6-gRNA plasmids. (All dosages above assume 0.5 to 1 million cells nucleofected)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Contenu apparenté
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics est le premier fournisseur de technologies d'édition et d'extinction géniques, dont CRISPR, Cas9, les ARN guides synthétiques (ARNsg) et les nucléases à doigts de zinc (ZFN pour "Zinc Finger Nucleases").