C9972
Sous-unité B de la toxine cholérique
biotin conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
CTB
363,00 $
About This Item
363,00 $
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~12 kDa
Composition
Protein, ~40% Lowry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in immunofluorescence[3]
- in the analysis of major histocompatibility complex (MHC) class II lipid raft partitioning[4]
- in live cell three-dimensional tracking of SH-SY5Y human neuroblastoma cells[5]
- to assess the toll-like receptors (TLR) and FcRγ (Fc receptor γ chain) – CARD9 (caspase recruitment domain family member 9) activation by cholera Toxin B (CTB)[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable