C9868
Anti-CRTH2 (GPR44) antibody produced in chicken
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPR44(11251)
mouse ... Gpr44(14764)
rat ... Gpr44(309212)
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable