Principaux documents
C9640
Sigma-Aldrich
Z-DL-Trp
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3