C9392
(±)-Coniine
≥98%, liquid
Synonyme(s) :
2-Propylpiperidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Couleur
, clear colorless to yellow-green
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
NDNUANOUGZGEPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
119.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.5 °C - closed cup