C9229
Monoclonal Anti-COX I antibody produced in mouse
clone AS70, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Cyclooxygenase I
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AS70, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité