C8874
CGP-37157
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,5-dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc2NC(=O)CSC(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H11Cl2NOS/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(20-8-14(19)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,15H,8H2,(H,18,19)
Clé InChI
KQEPIRKXSUIUTH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3