MilliporeSigma
Passer à
C8282
Z-Pro-Leu-Gly ethyl ester
suitable for NMR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H33N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.52
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nom du produit
Z-Pro-Leu-Gly ethyl ester,
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
151-152 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C23H33N3O6/c1-4-31-20(27)14-24-21(28)18(13-16(2)3)25-22(29)19-11-8-12-26(19)23(30)32-15-17-9-6-5-7-10-17/h5-7,9-10,16,18-19H,4,8,11-15H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)
InChI key
IDHICUTZYMBRBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Z-Pro-Leu-Gly ethyl ester (Z-PLG-ethyl ester) may be used for linear tripeptide conformation and crystal structure analysis.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c