C8218
Monoclonal Anti-Cdk4 antibody produced in mouse
clone DCS-31, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-31, monoclonal
Poids mol.
antigen 33 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a cultured human tumor cell line extract
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK4(1019)
mouse ... Cdk4(12567)
rat ... Cdk4(94201)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.