MilliporeSigma
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C