A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27N5O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.96
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
274-586-3
Beilstein/REAXYS Number:
4637954
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe