C6770
Carbadox
Synonyme(s) :
3-(2-Quinoxalinylmethylene)carbazic acid methyl ester N,N′-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)N\N=C\c1cn(=O)c2ccccc2n1=O
InChI
1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Clé InChI
OVGGLBAWFMIPPY-WUXMJOGZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup