Principaux documents
C6752
Sigma-Aldrich
Z-Val-Leu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(O)=O