Key Documents
C6524
Sigma-Aldrich
Cholesteryl hexanoate
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hexanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hexanoate, Cholesteryl caproate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H56O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C33H56O2/c1-7-8-9-13-31(34)35-26-18-20-32(5)25(22-26)14-15-27-29-17-16-28(24(4)12-10-11-23(2)3)33(29,6)21-19-30(27)32/h14,23-24,26-30H,7-13,15-22H2,1-6H3/t24-,26+,27+,28-,29+,30+,32+,33-/m1/s1
Clé InChI
FPBODWXATDKICU-FLFWOSPYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Avarzed Amgalanbaatar et al.
Lipids, 50(8), 799-804 (2015-07-01)
This study demonstrated that the cells of Helicobacter felis and Helicobacter cinaedi spontaneously absorb cholesterol added to the medium. A recent study by our group has revealed that phosphatidylethanolamine (PtdEtn) of Helicobacter pylori contains myristic acid as the most predominant