Principaux documents
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
Synonyme(s) :
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D3H9N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142207
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
pb
250 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
Clé InChI
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Major metabolite of nicotine in humans
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)