C6331
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride
≥85% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
NIR-1
About This Item
Produits recommandés
product name
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, ≥85% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
very dark blue
Solubilité
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable