MilliporeSigma
Passer à
C6239
Cinalukast
~98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-4-[[3-(2-(4-Cyclobutyl-2-thiazolyl)ethenyl)phenyl]amino]-2,2-diethyl-4-oxobutanoic acid, Ro 24-5913
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
189,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
~98% (HPLC)
Form:
solid
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(CC)(CC(=O)Nc1cccc(\C=C\c2nc(cs2)C3CCC3)c1)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O3S/c1-3-23(4-2,22(27)28)14-20(26)24-18-10-5-7-16(13-18)11-12-21-25-19(15-29-21)17-8-6-9-17/h5,7,10-13,15,17H,3-4,6,8-9,14H2,1-2H3,(H,24,26)(H,27,28)/b12-11+
InChI key
BZMKNPGKXJAIDV-VAWYXSNFSA-N
Gene Information
human ... CYSLTR1(10800)
Biochem/physiol Actions
Specific CysLT1 leukotriene receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2695SML2477SML2547
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe