Principaux documents
C6206
Sigma-Aldrich
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
≥98% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
CDCQ
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CN1CCCc2cc(ccc12)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H13N3O2/c16-8-12(9-17)6-11-3-4-14-13(7-11)2-1-5-18(14)10-15(19)20/h3-4,6-7H,1-2,5,10H2,(H,19,20)
Clé InChI
LSKCTKMTYNICJW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Fluorescent molecular rotor
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T Iio et al.
Journal of biochemistry, 113(2), 196-199 (1993-02-01)
1-(2-Hydroxyethyl)-6-[(2,2-dicyano)vinyl]-2,3,4-trihydroquinoli ne (DCQ) is a fluorescent dye and its fluorescence yield is determined by a freedom of intramolecular rotation. When DCQ was added to an actin solution, its fluorescence intensity increased as the actin molecule transformed from G-actin to F-actin.
T Iwaki et al.
Biochemistry, 32(29), 7589-7592 (1993-07-27)
We have prepared monoclonal antibodies for the fluorescent molecular rotors 9-(2-carboxy-2-cyanovinyl)julolidine (CCVJ) and 9-(dicyanovinyl)julolidine (DCVJ). Mouse monoclonal antibody (IgG2b) prepared against CCVJ-conjugated bovine serum albumin strongly bound CCVJ and DCVJ. The CCVJ (or DCVJ) binding to IgG and Fab was