Principaux documents
C5787
Sigma-Aldrich
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
Synonyme(s) :
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H14NO · C7H7O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
cationic
Pureté
~99%
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Clé InChI
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
Application
For use with organic solvents.
Actions biochimiques/physiologiques
Acyl group acceptor
Substrats
Choline acetyltransferase substrate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)