C5286
(−)-β-Citronellol
Synonyme(s) :
(S)-(−)-β-Citronellol
About This Item
Point d'ébullition
221-224 °C
Densité
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Remplacé(e)(s) par