C5112
Monoclonal Anti-CUG-BP1 antibody produced in mouse
clone HL 1190 (3B1-3D11), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-hNab50
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HL 1190 (3B1-3D11), monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
pig, human, mouse, rat, rabbit, bovine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25 μg/mL using extract of C-2 (mouse myoblasts) cells
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CUGBP1(10658)
mouse ... Cugbp1(13046)
rat ... Cugbp1(362160)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité