Principaux documents
C5015
Sigma-Aldrich
m-Crésol
99% (GC)
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
506719
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99% (GC)
Température d'inflammation spontanée
1036 °F
Limite d'explosivité
1.06-1.35 %, 150 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N