C4835
Carcinoembryonic Antigen human
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cancer-associated CEA
437,00 $
About This Item
437,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CEACAM5(1048)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable