Principaux documents
C4394
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
≥99%
Synonyme(s) :
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Beilstein:
1862539
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
≥99%
Pf
114-116 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves