C-41330
Macrophage Detachment Solution DXF
250 ml
Synonyme(s) :
Macrophage Detachment Solution
183,00 $
About This Item
183,00 $
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 250 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Qualité
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protocoles
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.