C2979
Caspase 7 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥1,500 units/mg protein
Synonyme(s) :
CMH-1, ICE-LAP3, Mch-3
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥1,500 units/mg protein
Poids mol.
56 kDa by immunoblotting
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CASP7(840)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable