Principaux documents
C2916
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-14C
aqueous solution
About This Item
Formule linéaire :
HOO14CCH2C[OH][COOH]CH214COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
aqueous solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)(C[14C](O)=O)C[14C](O)=O
Conditionnement
sealed ampule