Principaux documents
C2859
Sigma-Aldrich
6-Carboxytetramethylrhodamine
Synonyme(s) :
6-TAMRA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Description
single isomer
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Clé InChI
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
The corresponding succinimidyl ester is a single isomer fluorophore most commonly used in automated DNA sequencing.