C2769
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
ACS reagent, 98.0-102.0%
Synonyme(s) :
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
98.0-102.0%
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Pf
55 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.01%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clé InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N