C231
CGP-20712A methanesulfonate salt
solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Hydroxy-5-[2-[[2-hydroxy-3-[4-[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]phenoxy]propyl] amino]ethoxy]-benzamide methanesulfonate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(nc1-c2ccc(OCC(O)CNCCOc3ccc(O)c(c3)C(N)=O)cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H25F3N4O5.CH4O3S/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;1-5(2,3)4/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
VFPOVCXWKBYDNF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable