Principaux documents
C-23060
Sigma-Aldrich
Milieu de croissance pour cellules de muscle squelettique
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
500 ML
493,00 $
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
493,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Milieu de croissance pour cellules de muscle squelettique (prêt à l'emploi)
Application
Le milieu de croissance pour cellules de muscle squelettique est un milieu à faible concentration de sérum (5 % v/v) développé pour l'expansion des cultures de cellules de muscle squelettique humaines. Ce milieu est optimisé pour les cellules humaines primaires, mais peut également être utilisé pour les cellules de muscle squelettique provenant de la souris, du rat, du chien et du lapin.Recommandé pour :Cellules de muscle squelettique humaines (SkMC)
Conditionnement
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Qualité
Tous les lots de milieux de culture pour cellules de muscle squelettique (SkMC) PromoCell sont soumis à des tests de contrôle de la qualité à l'aide de cultures primaires de SkMC. Pour chaque lot, l'activité de promotion de la croissance est validée sur des SkMC, ainsi que le taux d'adhérence et la morphologie typique des cellules testées. Des lots de milieux approuvés en interne sont utilisés comme référence. En outre, tous les lots de milieux ont été testés pour vérifier l'absence de contaminants microbiologiques (champignons, bactéries, mycoplasmes).
Notes préparatoires
Concentrations finales des compléments après ajout au milieu de base :Sérum veau fœtal : 0,05 ml/mlFétuine (bovine) : 50 µg/mlFacteur de croissance épidermique (recombinant humain) : 10 ngFacteur de croissance de fibroblastes basique (recombinant humain) : 1 ng/mlInsuline (recombinante humaine) 10 µg/mlDexaméthasone : 0,4 µg/ml
Stockage et stabilité
Stocker le milieu de base entre 4 et 8 °C à l'abri de la lumière et le SupplementMix ou SupplementPack à -20 °C immédiatement après réception. Ne pas congeler le milieu de base. Si correctement stockés, les produits sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Après l'ajout de suppléments au milieu de base, la durée de conservation du milieu complet est de 6 semaines entre 4 et 8 °C. Ne pas congeler le milieu complet. Pour utiliser ce milieu, préchauffer uniquement une partie du milieu complet et garder le reste au réfrigérateur entre 4 et 8 °C.
Procédure de repiquage
Cliquez ici pour de plus amples informations.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Contenu apparenté
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.