C-23025
Fibroblast Growth Medium 3
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Composants
Qualité
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.