MilliporeSigma
C2298
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
yellow
Synonyme(s) :
closure cap, closure caps
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
yellow
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene
description
Autoclavable
color
yellow