Documents
C2252
Sigma-Aldrich
Z-Ile-Pro
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.42
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C1CCCN1C([C@@]([C@H](C)CC)([H])NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-13(2)16(17(22)21-11-7-10-15(21)18(23)24)20-19(25)26-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,13,15-16H,3,7,10-12H2,1-2H3,(H,20,25)(H,23,24)
Clé InChI
ABVHKUUPJNVPLM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable