C2165
Chlophedianol hydrochloride
Synonyme(s) :
2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl