Principaux documents
C201
Sigma-Aldrich
Cyclic adenosine diphosphate-ribose
Synonyme(s) :
ADP-cyclo[N1:1′′]-ribose, Cyclic ADPR, cADP-ribose, cADPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21N5O13P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.30
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable