MilliporeSigma
C1938
5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-6-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 6-Ketolithocholic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
UNSPSC Code:
12352200