C1306
BQ-123
≥97% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCCN1C(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](NC2=O)C(C)C
InChI
1S/C31H42N6O7/c1-16(2)12-21-27(40)33-22(13-18-15-32-20-9-6-5-8-19(18)20)28(41)35-23(14-25(38)39)31(44)37-11-7-10-24(37)29(42)36-26(17(3)4)30(43)34-21/h5-6,8-9,15-17,21-24,26,32H,7,10-14H2,1-4H3,(H,33,40)(H,34,43)(H,35,41)(H,36,42)(H,38,39)/t21-,22+,23+,24-,26+/m0/s1
Clé InChI
VYCMAAOURFJIHD-PJNXIOHISA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable