C1305
Cafestol acetate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC1(O)CC23CCC4c5ccoc5CCC4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C22H30O4/c1-14(23)26-13-22(24)12-21-9-5-17-16-7-10-25-18(16)6-8-20(17,2)19(21)4-3-15(22)11-21/h7,10,15,17,19,24H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3
Clé InChI
PTGGVIKFNQSFBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable