C-12640
Human Bronchial Epithelial Cells (HBEpC)
500,000 cryopreserved cells
Synonyme(s) :
HBEpC cells
2 690,00 $
About This Item
2 690,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human bronchi
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(epithelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Our HBEpC are now also available from Air-Liquid Interface pre-screened, HLA-typed, and COPD/Asthma donors.
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.