C1240
Chlormethiazole hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-methyl-5-(β-chloroethyl)thiazole hydrochloride, 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride, Somnevrin hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Description
Store desiccated
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: soluble >10 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Chaîne SMILES
Cl.Cc1ncsc1CCCl
InChI
1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
OFXYKSLKNMTBHK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience