C-12360
Human Pulmonary Fibroblasts (HPF)
500,000 cryopreserved cells
Synonyme(s) :
Human fibroblast culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human lung
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(fibroblast)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
pulmonary disorders
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.