C1229
Monoclonal Anti-Caspase 10 antibody produced in rat
clone 25C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen (full length) 59 kDa
antigen (subunit) 17 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CASP10(843)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques