Principaux documents
C-12231
Sigma-Aldrich
Human Saphenous Vein Endothelial Cells (HSaVEC)
500,000 cryopreserved cells
1 EACH
2 200,00 $
2 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
2 200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
2 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human saphenous vein
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( endothelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Origine de la lignée cellulaire
Vein
Application
Primary Human Saphenous Vein Endothelial Cells (HSaVEC) are isolated from human saphenous veins from single donors and are provided in a cryopreserved format. The saphenous vein is often used for autotransplantation in coronary artery bypass operations, when arterial grafts are not available or many grafts are required.
Qualité
Rigid quality control tests are performedfor each lot of Endothelial Cells fromlarge vessels. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF) and CD31, as well as Dil-Ac-LDL uptake assays are also carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Avertissement
Although tested negative for HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 and HTLV-2, the cells – like all products of human origin – should be handled as potentially infectious. No test procedure can completely guarantee the absence of infectious agents.
Procédure de repiquage
Click here for more information.
Autres remarques
Recommended Plating Density: 5000 - 10000 cells per cm2Passage After Thawing: P2Tested Markers: von Willebrand Factor (vWF) positive, CD31 positive, Dil-Ac-LDL uptake positiveGuaranteed population doublings: >15
Produits recommandés
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenu apparenté
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.