Key Documents
C1128
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O