Principaux documents
C1004
SAFC
Cholesteryl propyl ether
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-propyl ether, 3β-Propoxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol 3-propyl ether
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable