Principaux documents
C0908
Sigma-Aldrich
Z-Tyr-Ser methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H24N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H24N2O7/c1-29-20(27)18(12-24)22-19(26)17(11-14-7-9-16(25)10-8-14)23-21(28)30-13-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,17-18,24-25H,11-13H2,1H3,(H,22,26)(H,23,28)
Clé InChI
UVWDERLOWWHARO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable