Principaux documents
C0753
Sigma-Aldrich
3-Chloroacetylbenzo[b]thiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)c1csc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClOS/c11-5-9(12)8-6-13-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6H,5H2
Clé InChI
OTWORIPHJRKXBR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable