Principaux documents
C0532
Sigma-Aldrich
Z-Glu(OtBu)-OH
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-glutamic acid γ-t-butyl ester, Z-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Beilstein:
2570100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-14(19)10-9-13(15(20)21)18-16(22)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clé InChI
GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves