Principaux documents
C0295
Sigma-Aldrich
Z-Pro-OSu
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-proline N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-proline hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.41
Beilstein:
500781
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3